Learn More
Bel-Art™ Pennarelli neri SP Scienceware™ Belpen™
Codice prodotto. 11705084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 3
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11705084 Confezione da 3 pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705084 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F133740000
Spedizione stimata: 04-01-2027
Pennarello con punta in feltro eccellente per l'identificazione su tutti i tipi di plastica e vetreria da laboratorio
  • Le penne sono dotate di pratica clip da tasca
  • Per l'impiego con qualsiasi sistema di etichettatura Scienceware e Write-On™
  • Lunghezza complessiva: 133 mm (5.25 in)
  • L'inchiostro si asciuga rapidamente, è idrorepellente e resiste all'autoclavaggio
Specifica
Stile punta Felt Tip
Product Type Pennarello Belpen™
Colore Nero
Include Clip da tasca
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'identificazione su tutti i tipi di elementi in plastica e vetreria da laboratorio
Quantità Confezione da 3
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in