Learn More
Bel-Art™ Cappa di aspirazione da banco SP Scienceware™
Codice prodotto. 11767375
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
Unfiltered
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro Dimensione della confezione
11767375 Unfiltered Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11767375 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H500000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    531.18€ / pezzi 1
    Risparmia 23.82€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Progettata per piccoli impianti o installazioni in cui sono necessarie diverse cappe chimiche. La cappa di aspirazione da banco Bel-Art™ SP Scienceware™ è ideale per l'uso in ambienti accademici, tra cui scuole, licei e università.
  • Guscio monopezzo in polietilene resistente agli agenti chimici con angoli interni arrotondati per una facile pulizia
  • Anta in acrilico trasparente su una pista con perni di arresto per posizioni aperta, chiusa o intermedia
  • Lo spazio sul fondo consente un flusso d'aria continuo anche quando è chiuso
  • L'apertura frontale misura L x A 22 x 12 pollici (56 x 30 cm)
  • Ingombro: 27 x 13 x 22 in (69 x 33 x 56 cm)
  • Il condotto di scarico a gradini può essere utilizzato con un condotto del diametro di 12 o 15 cm (4 o 6 pollici)
  • Un sistema di scarico in grado di assorbire 200 cfm (aria libera) non è incluso, ma è consigliato
Order Info
Ventola disponibile separatamente.
Specifications
Product Type Cappa di aspirazione
Rivestimento Uncoated
Tipo di filtro Unfiltered
Tipo di illuminazione None
Materiale Polyethylene
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Dimensioni (L x P x A) 69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 in.)
Include Clear Acrylic Sash
Ubicazione Laboratory, Classroom
Larghezza (sistema imperiale) 27 in.
Larghezza (sistema metrico) 69 cm