Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a pericolo biologico SP Scienceware™
Codice prodotto. 11735084
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 8.5 pollici (28 x 22 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11735084 11 x 8.5 pollici (28 x 22 cm) pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11735084 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131660001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.44€
    203.23€ / pezzi 1000
    Risparmia 89.21€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For disposal of tips and tubes.
  • Rosso brillante
  • Features one long flap for easy opening
  • Printed with biohazard symbol and sterilization indicator patch
  • Made from high molecular weight high-density polyethylene
  • Size allows bag to be inverted over hand to safely pick up waste
Specifica
Autoclavabile Sì
Tipo di chiusura Zip Tie
Colore Rosso brillante
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) For disposal of tips and tubes.
Include Simbolo di rischio biologico, etichetta di sterilizzazione
Materiale High-molecular weight HDPE
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.72 mil
Dimensioni (L x P) 11 x 8.5 pollici (28 x 22 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Product Type Sacchetto per smaltimento dei rifiuti a rischio biologico da banco
Capacità (sistema imperiale) 0.43 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema metrico) 22cm
Spessore (sistema metrico) 0.018 mm