Learn More
Bel-Art™ Cartoni per incenerimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™
Codice prodotto. 11322204 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
14.4 gal.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) unitSize
11322204 14.4 gal. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11322204 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F132050001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rivestimento in polipropilene incluso. I cartoni per incenerimento di rifiuti a rischio biologico Bel Art™; SP Scienceware™ sono chiaramente contrassegnati per la manipolazione e l'analisi corrette.
  • La scatola di cartone ondulato è dotata di coperchio su misura con linguetta
  • Foderata in polipropilene da 1.5 mil, la sacca per rifiuti a rischio biologico resiste a strappi e perforazioni
  • Etichette evidente per rifiuti a rischio biologico, per un'identificazione immediata e duratura nel tempo
  • Istruzioni in inglese, spagnolo, francese e tedesco
  • Da utilizzare con la copertura riutilizzabile Bel-Hard per scatole per rifiuti a rischio biologico (codice produttore F132040000)
  • Dimensioni 12 x 12 x 27 pollici.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 14.4 gal.
Colore Rosso, Bianco
Dimensioni (L x P x A) 12 x 12 x 27 pollici (30.5 x 30.5 x 68.5 cm)
Altezza (sistema metrico) 68.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale rivestimento interno Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione e smaltimento corretti dei rifiuti a rischio biologico
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Spessore 1.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 27 in.
Materiale Cartone
Product Type Contenitore in cartone per incenerimento di rifiuti a rischio biologico