Learn More
Bel-Art™ Busta di sicurezza per oggetti taglienti a rischio biologico SP Scienceware™
Descrizione
- La busta resta aperta in forma ovale piegando le linguette inferiori
- Dopo il riempimento, le linguette superiori si chiudono e si bloccano in posizione per uno smaltimento sicuro
- La robusta busta in cartone con spessore di 10 ml resiste alla foratura tramite oggetti taglienti
- Stampata con il simbolo di rischio biologico in grassetto
- Misura 14 x 33 cm (5.5 x 13 pollici) piatta
Order Info
Supporto per busta di sicurezza (22-197-061) venduto separatamente.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1100 cc |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.29 gal. |
| Colore | White |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta e lo smaltimento di oggetti con bordi taglienti |
| Materiale | Corrugated Cardboard |
| Product Type | Sharps Container |