Learn More
Bel-Art™ Spray per la rimozione della polvere Blow-Hard™ O.S. Extra™ SP Scienceware™
Descrizione
- Fornisce potenti getti di aria a triplo filtraggio da utilizzare sulle apparecchiature da laboratorio troppo fragili per la pulizia
- Il tubicino di prolunga incluso penetra negli angoli più difficili e negli spazi più ristretti
- Sicuro per l’ozono e non infiammabile
- Istruzioni di avvertenza per l'uso sicuro stampate sulla bomboletta
Specifica
Specifica
| Product Type | Spray per la rimozione della polvere |
| Color-coded | No |
| Forma | Spray |
| Scent | Unscented |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P x A) | 25.3 x 14.1 x 14.2 in (64.2 x 35.8 x 36.1 cm) |
| Infiammabile | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la pulizia di un'ampia gamma di apparecchiature da laboratorio che potrebbero essere danneggiate durante la pulitura |
| Quantità | 10 oz. |
| Volume (sistema imperiale) | 10 once |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Blow-Hard O.S. Extra
- Attenzione
- Gas sotto pressione
- H280-Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
- P410+P403-Proteggere dai raggi solari Conservare in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: norflurane