Learn More
Bel-Art™ Scatole per vetri rotti SP Scienceware™
Codice prodotto. 11302204
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2.3 galloni
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11302204 2.3 galloni pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11302204 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F246530001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    109.65€ / pezzi 6
    Risparmia 4.35€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con capacità di 10 litri. Le scatole per vetri rotti Bel Art™ SP Scienceware™ garantiscono lo smaltimento sicuro di vetreria da laboratorio rotta. 
Ruggedly constructed, puncture-resistant glass disposal receptacles safely collect broken and discarded laboratory glass. Boxes are clearly labeled, and highly visible.
  • Il contenitore in robusto cartone corrugato è dotato di un sacchetto in polipropilene spesso 2 mil, per contenere frammenti di vetri rotti e liquidi versati
  • Stampato con grafica accattivante in quattro lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo)
  • Confezionato piatto per ridurre l'ingombro e i costi di spedizione e facile da assemblare
  • Non qualificato come contenitore DOT
  • Recipiente sicuro e resistente alla perforazione per vetri rotti
Il modello da pavimento contiene 40 libbre (18 kg) di rifiuti
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 l
Capacità (sistema imperiale) 2.3 galloni
Colore Green
Dimensioni (L x P x A) 12 x 12 x 27 pollici (30 x 30 x 69 cm)
Altezza (sistema metrico) 69 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Quantità Pack of 6
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema imperiale) 27 in.
Materiale Corrugated Cardboard
Product Type Safety Container