Learn More
Bel-Art™ Raschietti per distacco di cellule ProCulture
Codice prodotto. 10385981
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
8.25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10385981 8.25 in. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10385981 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F377560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.05€
    25.31€ / pezzi 10
    Risparmia 5.74€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Strumenti economici e riutilizzabili per raschiare lisati cellulari o rimuovere e raccogliere colture di tessuti da tutti i tipi di piastre
  • Lama stretta di 0.6 pollici. (15 mm)
  • Per l'utilizzo in piastra di Petri da 35 e 60 mm e cluster di coltura cellulare da 6 e 12 pozzetti
  • Lama inclinata e a scalpello con impugnatura liscia stampata in polipropilene per una buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Riutilizzabile
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
  • 7.75 × 0.5 in (19.7 × 1.3 cm)
Specifica
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Sì
Da utilizzare con (applicazione) Raschiatura di lisati cellulari e raccolta di colture di tessuti da varie piastre per colture cellulari
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre Petri da 35 e 60 mm e cluster di per colture cellulari da 6 e 12 pozzetti
Monouso Reusable
Lunghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Larghezza (sistema metrico) 1.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.625 in
Product Type Raschietto per distacco di cellule