Learn More
Bel-Art™ Portapipette circolare SP Scienceware™
Codice prodotto. 15505604
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
28
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
15505604 28 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15505604 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.85€
    22.25€ / pezzi 1
    Risparmia 15.60€
    41% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la conservazione sicura e ordinata di un massimo di 28 pipette in un supporto salvaspazio
For safe and orderly storage of up to 28 pipets in a space-saving stand
  • Il supporto in polipropilene è dotato di una piastra superiore a due sezioni
  • I fori nella piastra inferiore hanno un diametro di 4 mm e sostengono i puntali delle pipette trattenute nel supporto
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Pipets
Materiale Polipropilene
Posizioni 28
Forma Round
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Altezza (sistema imperiale) 7 pollici
Product Type Rack per pipette
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 17.78 cm
Larghezza (sistema metrico) 17.8 cm