Learn More
Bel-Art™ Guanti per autoclave SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. 10762682
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza polso (sistema imperiale):
11 in.
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza polso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10762682 11 in. 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10762682 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H132010001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.55€
    55.36€ / 1 paia
    Risparmia 16.19€
    22% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per proteggere mani e avambracci fino a 232°C. I guanti per autoclave in tessuto spugnoso interamente in cotone, morbido e flessibile SP Scienceware™ Clavies™ sono eccezionali per estrarre oggetti caldi da autoclave o forno o per altre applicazioni di protezione dal calore.
Soft, pliant, cotton terrycloth gloves are ideal for handling hot objects out of the autoclave or oven and protect from temperatures up to 450°F (232°C).
  • Ideal for removing hot objects from an autoclave or oven
  • Heat-resistant up to 232°C
  • Replaces hazardous asbestos gloves
  • Extended gauntlet cuff available for additional forearm protection
  • Gloves are not waterproof and should not be used to handle dry ice
  • Machine wash, air dry, or use the Lab-Aire™ II Glove Holder (F18931-0000) to dry on any Lab-Aire™ dryer
Specifications
Certificazione/Conformità CE
Accelerator Free Yes
Applicazioni Laboratory, Industrial
Coating Material Uncoated
Colore Orange
Latex Free Sì
Materiale Terrycloth
Product Type Autoclave Gloves
Size Universal
Stile Full-hand Mitt
Temperatura (sistema imperiale) max 450°F
Temperature (Metric) Max 232°C
Da utilizzare con (applicazione) Handling Hot Objects
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Serie H13201
Lunghezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Lunghezza polso (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 47 cm
Lunghezza polso (sistema metrico) 28 cm