Learn More
Bel-Art™ Coperchio per porta sacchetti a rischio biologico Clavies™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 15230828
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15230828 Arancione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15230828 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131920102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25€
    31.72€ / pezzi 1
    Risparmia 7.53€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Si apre in modo rapido e semplice premendo la linguetta di rilascio integrata — senza necessità di batterie
  • Il coperchio si monta in pochi secondi per migliorare l'igienizzazione dei contenitori per rifiuti a rischio biologico
  • Lavabile in lavastoviglie e autoclave: autoclavabile a 121° C (250° F)
  • Per porta sacchetti a rischio biologico Clavies di dimensioni medie e grandi (codice produttore 13192-0002 e 13192-0003)
  • Con una superficie liscia 4 x 4 poll. (10.1 x 10.1 cm) per l’applicazione delle etichette
  • Il pannello centrale del coperchio si apre in verticale e rivela una grande apertura 8 x 9.5 poll. (20.3 x 24.1 cm)
  • Arancione
Specifica
Colore Arancione
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Da utilizzare con (applicazione) Migliora l'igienizzazione dei contenitori per rifiuti a rischio biologico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Porta sacchetti per rifiuti a rischio biologico Clavis™
Product Type Coperchio per porta sacchetti a rischio biologico