Learn More
Bel-Art™ Cestelli portasacco per rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. 11322154
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
18,5 in.
21,5 in.
27,2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11322154 18,5 in. Pezzo
11797864 27,2 in. Pezzo
11787864 21,5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322154 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131920001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    43.85€ / pezzi 1
    Risparmia 14.15€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per tenere i sacchetti aperti e pronti all'uso
  • Struttura in filo di acciaio inox economica e leggera
  • Il vassoio di fondo in polipropilene arancione altamente visibile ne consente la facile identificazione come sistema di contenimento di materiali a rischio biologico
  • Il vassoio ha la funzione di recipiente di raccolta in caso di perdita del sacchetto
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F) e lavabile in lavastoviglie
  • L'assemblaggio è facile e definitivo
  • I modelli di medie e grandi dimensioni si possono utilizzare con il coperchio in polipropilene autoclavabile (n. di cat. F13192-0102) per una migliore igienizzazione
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Argento, arancione
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per sostenere in sicurezza il sacco e il suo contenuto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sacchi per rifiuti a rischio biologico Clavies™ 01-826A, 01-826-5, 01-827B, 01-814-1, 01-815A misura piccola da 30 x 61 cm
Include Telaio metallico in acciaio inox e fondo in polipropilene arancione, ancoraggi in filo plastificato
Materiale Acciaio inox
Sterilità Sterile
Montaggio Da banco
Size Piccolo
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Altezza (sistema imperiale) 18,5 in.
Altezza (sistema metrico) 47 cm
Product Type Porta sacchetti per rifiuti a rischio biologico
Larghezza (sistema metrico) 61 cm