Learn More
Bel-Art™ Cestelli portasacco per rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. 11797864
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
18,5 in.
21,5 in.
27,2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11797864 27,2 in. Pezzo
11322154 18,5 in. Pezzo
11787864 21,5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11797864 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131920003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.50€
    65.61€ / pezzi 1
    Risparmia 20.89€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Per tenere i sacchetti aperti e pronti all'uso
  • Struttura in filo di acciaio inox economica e leggera
  • Il vassoio di fondo in polipropilene arancione altamente visibile ne consente la facile identificazione come sistema di contenimento di materiali a rischio biologico
  • Il vassoio ha la funzione di recipiente di raccolta in caso di perdita del sacchetto
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F) e lavabile in lavastoviglie
  • L'assemblaggio è facile e definitivo
  • I modelli di medie e grandi dimensioni si possono utilizzare con il coperchio in polipropilene autoclavabile (n. di cat. F13192-0102) per una migliore igienizzazione
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Argento, arancione
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per sostenere in sicurezza il sacco e il suo contenuto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sacco per rifiuti a rischio biologico Clavies™ 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C, dimensioni 61 x 91 cm
Include Telaio metallico in acciaio inox e fondo in polipropilene arancione, ancoraggi in filo plastificato, fermi di bloccaggio in filo metallico
Materiale Acciaio inox
Sterilità Sterile
Montaggio Da banco
Size Grande
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema imperiale) 27,2 in.
Altezza (sistema metrico) 69,6 cm
Product Type Porta sacchetti per rifiuti a rischio biologico
Larghezza (sistema metrico) 35.6 cm