Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. 11774286
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm)
10 x 8 in. (25.4 x 20cm)
12 x 10 in. (30.48 x 25.4cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm)
15 x 8 in. (38.1 x 20cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11774286 10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm) pezzi 100
13293529 15 x 8 in. (38.1 x 20cm) pezzi 100
15421690 12 x 10 in. (30.48 x 25.4cm) pezzi 100
15520513 15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm) pezzi 100
10768895 36 x 24 in. (91 x 61 cm) pezzi 100
10799465 30 x 24 in. (76 x 61 cm) pezzi 100
10490955 24 x 12 in. (61 x 30 cm) pezzi 100
13273529 12 x 8 in. (30 x 20 cm) pezzi 100
12695457 10 x 8 in. (25.4 x 20cm) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11774286 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H131821010
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
  • Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
  • In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
  • Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Tipo di chiusura Piatta
Colore Trasparente
Monouso Single-use
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Product Type Autoclave Bags
Capacità (sistema imperiale) 0.85 galloni
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Spessore (sistema metrico) 0.05mm