Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Codice prodotto. 13273529 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm)
10 x 8 in. (25.4 x 20cm)
12 x 10 in. (30.48 x 25.4cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm)
15 x 8 in. (38.1 x 20cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
13273529 12 x 8 in. (30 x 20 cm) pezzi 100
11774286 10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm) pezzi 100
13293529 15 x 8 in. (38.1 x 20cm) pezzi 100
15421690 12 x 10 in. (30.48 x 25.4cm) pezzi 100
15520513 15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm) pezzi 100
10768895 36 x 24 in. (91 x 61 cm) pezzi 100
10799465 30 x 24 in. (76 x 61 cm) pezzi 100
10490955 24 x 12 in. (61 x 30 cm) pezzi 100
12695457 10 x 8 in. (25.4 x 20cm) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13273529 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H131820812
Edge
Includes
Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
  • Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
  • In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
  • Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Tipo di chiusura Zip Tie
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Dimensioni (L x P) 12 x 8 in. (30 x 20 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Product Type Autoclave Bags
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Spessore (sistema metrico) 0.050 mm