Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Description
Includes
Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
- Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
- In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
- Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema imperiale) | 2 mil |
| Dimensioni (L x P) | 15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15 in. |
| Show More |