Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per rifiuti autoadesivi SP Scienceware™ Cleanware™
Codice prodotto. 11382144
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 8 pollici (25.4 x 20.32 cm)
16 x 12 pollici (40.64 x 30.48 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11382144 16 x 12 pollici (40.64 x 30.48 cm) pezzi 50
11372144 10 x 8 pollici (25.4 x 20.32 cm) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382144 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131741012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.65€
    38.48€ / pezzi 50
    Risparmia 10.17€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I sacchetti per rifiuti monouso non occupano spazio sul banco o sulle cappe se appesi alla parete. I sacchetti per rifiuti autoadesivi Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ aderiscono agli armadi e altre superfici.
  • Peel backing off the adhesive strip across the top and hang close to your work area
  • Back panel is longer than the front for easy opening
  • High Molecular Weight High Density (HMHD) polyethylene; steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Maximum weight of contents should not exceed 1.36kg (3lb)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Zip Tie
Colore Bianco
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) Cleanware
Da utilizzare con (apparecchiatura) General Trash
Include Striscia autoadesiva
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 1 mil
Dimensioni (L x P) 16 x 12 pollici (40.64 x 30.48 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Product Type Sacco per rifiuti da laboratorio
Capacità (sistema imperiale) 1.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 6 L
Lunghezza (sistema metrico) 40.64 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Spessore (sistema metrico) 0.025 mm