Learn More
Bel-Art™ Clear Graduated Cylinders
Codice prodotto. 30193477
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
30193477 100 mL 1 mL Pezzo
30193476 25 mL 0.5 mL Pezzo
30193423 10 mL 0.1 mL Pezzo
17824728 50 mL 1 mL Pezzo
17834728 250 mL 2 mL Pezzo
17844728 500 mL 5 mL Pezzo
30193431 1000 mL 10 mL Pezzo
30193436 2000 mL 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 30193477 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F286930000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
No concave meniscus, makes the raised numeral, single scale, graduations simple to interpret.
  • Made from clear TPX
  • Shatter-proof
  • Wide octagonal base prevents tipping and rolling
  • Chemical and heat resistant to 177°C (350°F)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Plastic
Tolleranza Chemical, Heat Resistant
Diametro (sistema imperiale) 1.2 in.
Bilancia Single
Graduazioni 1 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 1 mL
Forma Round
Base Type Octagonal
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 254 mm
Product Type Graduated Cylinder