Learn More
Bel-Art™ Cappa di aspirazione Clear View SP Scienceware™
Codice prodotto. 15564034
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
65.7 cm
111.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
15564034 65.7 cm Pezzo
17207719 111.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15564034 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F500201010
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Laboratorio, aula o industriale
Sfiato in sicurezza di polvere e fumi potenzialmente pericolosi o nocivi con la cappa di aspirazione SP Scienceware™ Clear View.
  • Versatile anta a 3 posizioni
  • Il policarbonato trasparente assicura visibilità e durata ottimale
500201010
  • Singola cappa superiore: Sfiato con diametro esterno di 6 pollici
  • Diametro esterno: L x P x A 24 x 25.8 x 26.12 pollici (61 x 65.7 x 66.4 cm)
  • Diametro interno: L x P x A 20 x 24 x 24 pollici (50.8 x 61 x 61 cm)
  • Volume interno: 11.67 piedi cubi (0.18 m)
500202010
  • Doppia cappa superiore: Sfiato con diametro esterno di 6 pollici
  • Diametro esterno: L x P x A 24 x 43.8 x 26.1 pollici (61 x 111.4 x 66.4 cm)
  • Diametro interno: L x P x A 20 x 42 x 24 pollici (50.8 x 106.7 x 61 cm)
  • Volume interno: 11.67 piedi cubi (0.18 m)
Specifica
Product Type Cappa di aspirazione
Rivestimento Uncoated
Tipo di filtro Unfiltered
Tipo di illuminazione None
Materiale Policarbonato
Profondità (sistema imperiale) 24 pollici
Profondità (sistema metrico) 61 cm
Dimensioni (L x P x A) 65.7 x 61.0 x 66.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 26 in
Ubicazione Laboratory, Classroom
Larghezza (sistema imperiale) 25.87 in
Larghezza (sistema metrico) 65.7 cm