Learn More
Bel-Art™ Cappa di aspirazione Clear View SP Scienceware™
Codice prodotto. 17207719
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
65.7 cm
111.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17207719 111.4 cm Pezzo
15564034 65.7 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17207719 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F500202010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00€
    2187.63€ / pezzi 1
    Risparmia 512.37€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-03-2027
Includes
Laboratory, classroom or industrial
Sfiato in sicurezza di polvere e fumi potenzialmente pericolosi o nocivi con la cappa di aspirazione SP Scienceware™ Clear View.
  • Versatile 3-position sash
  • Clear polycarbonate provides optimum visibility and durability
  • 500201010, Top sitting: 6 in. O.D. vent
  • O.D.: 24D x 25.8W x 26.12 in. H (61 x 65.7 x 66.4 cm)
  • I.D.: 20D x 24W x 24 in. H (50.8 x 61 x 61 cm)
  • Internal Space: 11.67 cu. ft. (0.18 m)
  • 500202010, Two Top sitting: 6 in. O.D. vent
  • O.D.: 24D x 43.8W x 26.1 in. H (61 x 111.4 x 66.4cm)
  • I.D.: 20D x 42W x 24 in. H (50.8 x 106.7 x 61 cm)
  • Internal Space: 11.67 cu. ft. (0.18 m)
Specifica
Product Type Fume Hood
Rivestimento Uncoated
Tipo di filtro Unfiltered
Tipo di illuminazione None
Materiale Polycarbonate
Profondità (sistema imperiale) 24 in.
Profondità (sistema metrico) 61 cm
Dimensioni (L x P x A) 111.4 x 61.0 x 66.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 26 in.
Ubicazione Laboratory, Classroom
Larghezza (sistema imperiale) 43.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 111.4 cm