Learn More
Bel-Art™ Cilindri di clonazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 10246182
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
Medium
Small
Small, Medium, Large (Variety)
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
10246182 Large pezzi 50
11795176 Small, Medium, Large (Variety) pezzi 40
11717085 Small pezzi 50
10552683 Medium pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10246182 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378470300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    112.52€ / pezzi 50
    Risparmia 1.48€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene. I cilindri di clonazione SP Scienceware™ facilitano l'isolamento di cloni di cellule individuali.
Polystyrene cloning cylinders facilitates the isolation of individual cell clones.
  • Tapered
  • Good sealing surface
  • Polystyrene
  • Sterile
Order Info
I cinque sacchetti forniti con misure singole contengono 10 cilindri ciascuno; la confezione Variety contiene quattro sacchetti da 10 pezzi per ogni misura
Specifica
Materiale Polystyrene
Diameter (Metric) Inside 9.5 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 11 mm
Sterilità Sterile
Diameter (English) Inside 0.37 in.
Product Type Cloning Cylinder
Altezza (sistema imperiale) 0.443 in.
Da utilizzare con (applicazione) Individual clone isolation and propagation
Size Large