Learn More
Bel-Art™ Cilindri di clonazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 11795176
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
Medium
Small
Small, Medium, Large (Variety)
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11795176 Small, Medium, Large (Variety) pezzi 40
10246182 Large pezzi 50
11717085 Small pezzi 50
10552683 Medium pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11795176 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H378470000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    139.58€ / pezzi 40
    Risparmia 6.42€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
In polistirene. I cilindri di clonazione SP Scienceware™ facilitano l'isolamento di cloni di cellule individuali.
Polystyrene cloning cylinders facilitates the isolation of individual cell clones.
  • Tapered
  • Good sealing surface
  • Polystyrene
  • Sterile
Order Info
I cinque sacchetti forniti con misure singole contengono 10 cilindri ciascuno; la confezione Variety contiene quattro sacchetti da 10 pezzi per ogni misura
Specifica
Materiale Polystyrene
Diameter (Metric) Inside 4.7, 6.4, 9.5 mm
Diametro (sistema metrico) 4.7 mm, 6.4 mm, 9.5 mm
Altezza (sistema metrico) 8 mm, 11 mm
Sterilità Sterile
Diameter (English) Inside 0.185 in., 0.251 in., 0.37 in.
Product Type Cloning Cylinder
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of individual cell clones
Size Small, Medium, Large (Variety)