Learn More
Bel-Art™ Dischi per clonazione
Codice prodotto. 11746595
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
11746595 4.8 mm pezzi 100
11756595 6.4 mm pezzi 100
10241452 3.2 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11746595 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378470002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Per risparmiare tempo e fatica nell'isolamento di un elevato numero di cloni
  • I dischi in carta sterile consentono un trasferimento di cellule semplice e rapido su piastre a 24 pozzetti
  • I dischi di clonazione sono sterilizzati con radiazioni gamma e sono privi di RNasi e DNasi
Order Info
In fiale da 50, confezione da due fiale.
Specifica
Materiale Carta
Diameter (Metric) Inside 4.8 mm
Diametro (sistema metrico) 4.8 mm
Altezza (sistema metrico) 0.18 in.
Sterilità Sterili
Certificazione/Conformità Esenti da DNasi e RNasi
Diametro (sistema imperiale) 0.18 pollici
Product Type Disco di clonazione
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per il trasferimento o la propagazione cellulare