Learn More
Bel-Art™ Assortimento di connettori SP Scienceware™
Codice prodotto. 11318691
Cambia vista
Click to view available options
Forma:
Diritto
Dimensione della confezione:
pezzi 22
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma Dimensione della confezione
11318691 Diritto pezzi 22
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11318691 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H195700000
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Raccolta di connettori per tubi dritti e dentellati in polipropilene
Questo assortimento di 22 connettori per tubi dritti e a gradini è utile per tutto il laboratorio e contiene raccordi compatibili con tubi da 3.2 a 12.7 mm (da 0.125 a 0.5 pollici).
  • Polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
  • Include 12 connettori per tubi a gradini e 10 connettori per tubi diritti
  • Polipropilene di grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polipropilene
Forma Diritto
Colore White
Product Type Connettore per tubi