Learn More
Bel-Art™ Celle di diffusione Conway SP Scienceware™
Codice prodotto. 11795074
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8.3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11795074 8.3 cm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11795074 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F409410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.50€
    33.85€ / pezzi 3
    Risparmia 8.65€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Per la determinazione, con il metodo Obrink, di anidride carbonica, ammoniaca o alcol nel sangue o nel siero con il metodo di diffusione. Le cellule di diffusione Conway Bel Art™ SP Scienceware™ sono autoclavabili a vapore a 121 °C (250 °F).
For Obrink method of determining carbon dioxide, ammonia or alcohol in blood or serum by diffusion method. Bel Art™ Conway Diffusion Cells are steam autoclavable at 121°C (250°F).
  • In polipropilene stampato liscio e bianco con coperchio in polipropilene naturale e trasparente
  • Il coperchio è dotato di un pomello per il sollevamento e può essere inserito nella cavità anulare della cellula, per sigillarne la camera
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Autoclavabile Sì
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 32 mL
Colore Bianco
Area di coltura 10 x 60 mm
Monouso Reusable
Materiale Polipropilene
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Tipo Cella di diffusione Conway
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 x 60 mm
Conteggio pozzetti 1
Da utilizzare con (applicazione) Per il dosaggio dei livelli di ossidi, ammoniaca o alcool in sangue o siero
Include Cover
Quantità 3/confezione
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Profondità (sistema imperiale) centro 0.15 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 0.03 in.
Profondità (sistema imperiale) fossato 0.15 in.
Profondità (sistema metrico) centro 0.4 cm
Profondità (sistema metrico) camera 0.1 cm
Profondità (sistema metrico) fossato 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) centro 3.5 cm
Diametro (sistema metrico) camera 0.6 cm
Diametro (sistema metrico) 8.3 cm