Learn More
Bel-Art™ Raffreddatori per fiale criogeniche e provette per microcentrifuga SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Codice prodotto. 11719803
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11719803 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11719803 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F188460020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.41€
    124.51€ / pezzi 1
    Risparmia 46.90€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mantiene 32 provette per microcentrifuga da 0,5, 1,5 o 2,0 ml o fiale criogeniche a temperatura inferiore a -15 ºC per circa 1½ ore. I refrigeratori per fiale criogeniche e per microcentrifuga Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ utilizzano l'inserto incluso per contenere provette per microcentrifuga da 0,5 ml.
  • This small cooler safely holds twelve 0.5, 1.5 or 2.0 ml microcentrifuge tubes or cryogenic vials at a temperature below -15°C for approximately 1 hour.
  • Ideal for protecting valuable cell stocks kept at low temperatures for viability.
  • Use included insert to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes.
  • Store at -20°C for 24 hours prior to use.
  • Polycarbonate cooler body is filled with a non-toxic gel which cannot contact tubes; ensures markings and labels on tubes are safe
  • Clear polycarbonate lid shows positions of tubes; keyed to correspond with positions printed on cooler
  • Molded side handles allow secure grip for transfer
  • Rubber feet prevent sliding on the lab bench
  • Stackable
Specifica
Altezza (sistema metrico) 9,5 cm
Altezza (sistema imperiale) 3,75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14,5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 10,0 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Dimensioni (L x P x A) 5,75 x 4 x 3.75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Peso (sistema imperiale) 1,5 libbre
Peso (sistema metrico) 0,7 kg
Materiale Policarbonato
Product Type Mini refrigeratore
Colore Trasparente, giallo
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Capacità Dodici provette da 0.5, 1.5 o 2 ml in pozzetti individuali a temperature inferiori a 15 °C per 1 ora
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura -15°C