Learn More
Bel Art™ Raffreddatori per fiale criogeniche e provette per microcentrifuga SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Codice prodotto. 10258143
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco, Giallo
Grigio, rosso
Trasparente, rosso
Capacità:
Dodici provette da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per 2,5 ore
Dodici provette o fiale da 15 ml o fiale in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per un massimo di 3 ore
Trentadue provette per centrifuga da 0,5 a 2 ml in pozzetti separati a meno di -15 °°C per 1,5 ore
Trentadue provette per centrifuga da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti separati a meno di 0 °°C per 3 ore
Dimensioni (L x P x A):
5,75 x 4 x 3.75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 in. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Peso (sistema metrico):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensioni (L x P x A) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
10258143 Bianco, Giallo Trentadue provette per centrifuga da 0,5 a 2 ml in pozzetti separati a meno di -15 °°C per 1,5 ore 9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg Pezzo
11784124 Trasparente, rosso Dodici provette da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per 2,5 ore 5,75 x 4 x 3.75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm) 0,7 kg Pezzo
11717974 Trasparente, rosso Dodici provette o fiale da 15 ml o fiale in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per un massimo di 3 ore 7,75 x 5,5 x 7,5 in. (19,7 x 14 x 19,7 cm) 1,6 kg Pezzo
11794124 Grigio, rosso Trentadue provette per centrifuga da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti separati a meno di 0 °°C per 3 ore 9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10258143 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F188462020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    247.29€ / pezzi 1
    Risparmia 33.71€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per fiale criogeniche o provette per microcentrifuga da 0.5, 1.5 o 2.0 ml a una temperatura inferiore a -15 ºC per circa 1½ ore. I raffreddatori per fiale criogeniche e provette per microcentrifuga Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ utilizzano l'inserto incluso per contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml.
Benchtop-sized coolers for microcentrifuge tubes or cryogenic vials.
  • Holds Twelve 0.5 or 1.5mL tube in individual wells below 0 deg.C for 2.5 Hours
  • Body of cooler filled with a nontoxic gel that does not contact the contents of the cooler
  • Excellent for safe transport of temperature sensitive tubes
  • Polycarbonate body and lid is easy to clean
  • Stackable design with rubber feet to prevent sliding
  • Mini Coolers feature molded-in side handles, Junior and Maxi Coolers have fold down wire carrying handle that helps retain lid
  • Store -15°C coolers at -15°C for 24 hours prior to use
  • Store 0°C coolers at -20°C for a few hours prior to use
  • Store -20°C coolers at -20°C for 24 hours prior to use
Specifica
Altezza (sistema metrico) 14,6 cm
Altezza (sistema imperiale) 5,7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24,3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5 in.
Larghezza (sistema metrico) 15,7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3,19 in.
Dimensioni (L x P x A) 9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Peso (sistema imperiale) 4.5 libbre
Peso (sistema metrico) 2 kg
Materiale Policarbonato
Product Type Maxi refrigeratore
Colore Bianco, Giallo
Capacità (sistema metrico) 32 tubes
Capacità Trentadue provette per centrifuga da 0,5 a 2 ml in pozzetti separati a meno di -15 °°C per 1,5 ore
Autoclavabile Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura -20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.