Learn More
Bel-Art™ Flaconi per dispensazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 12348218
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12348218 30 mL pezzi 12
12338218 15 mL pezzi 12
12358218 60 mL pezzi 12
12368218 125 mL pezzi 12
12378218 185 mL pezzi 12
12388218 250 mL pezzi 12
12398218 500 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12348218 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F116370001
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le bottiglie per l'erogazione Easy-squeeze consentono di controllare accuratamente le gocce
  • Il tappo sigillante si aggancia facilmente e mantiene una tenuta ermetica anche dopo un uso ripetuto
  • L'apertura della punta è di 0.76 mm (0.030 pollici)
  • Stampati in polietilene a bassa densità (LDPE)
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 once
Colore Translucent, Red
Materiale LDPE
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Closure Included
Monouso Reusable
Dropper Capacity 1 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 97.8 mm
Product Type Dispensing Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.85 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.85 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 18 mm
Diametro (sistema metrico) 31.5 mm
Tipo di chiusura A pressione
Autoclavabile Non autoclavabile