Learn More
Bel-Art™ Flaconi per dispensazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 12358218
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12358218 60 mL pezzi 12
12338218 15 mL pezzi 12
12348218 30 mL pezzi 12
12368218 125 mL pezzi 12
12378218 185 mL pezzi 12
12388218 250 mL pezzi 12
12398218 500 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12358218 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F116370002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    15.55€ / pezzi 12
    Risparmia 9.05€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Le bottiglie per l'erogazione Easy-squeeze consentono di controllare accuratamente le gocce
  • Il tappo sigillante si aggancia facilmente e mantiene una tenuta ermetica anche dopo un uso ripetuto
  • L'apertura della punta è di 0.76 mm (0.030 pollici)
  • Stampati in polietilene a bassa densità (LDPE)
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Translucent, Red
Materiale LDPE
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Dropper Capacity 2 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.45 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.28 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.28 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 18 mm
Diametro (sistema metrico) 36.8 mm
Tipo di chiusura A pressione
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Forma Cilindrico
Monouso Reusable
Product Type Dispensing Bottle