Learn More
Bel-Art™ Flaconi per dispensazione SP Scienceware™
Descrizione
- Il tappo sigillante si aggancia facilmente e mantiene una tenuta ermetica anche dopo un uso ripetuto
- L'apertura della punta è di 0.76 mm (0.030 pollici)
- Stampati in polietilene a bassa densità (LDPE)
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 once, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent, Red |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 12 |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Dropper Capacity | 16 oz. |
| Drop Size | 0.002 oz. |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |