Learn More
Bel-Art™ Tanica erogatrice SP Scienceware™
Descrizione
- La capacità di conservazione è di 20 litri (5 galloni)
- La scala graduata in galloni è stampata sul lato
- Caraffa in HDPE, robusta e leggera
- Dimensioni: 25 x 38 cm (9-7/8 x 15 poll.)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 l |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione e l’erogazione di soluzioni comuni, compresi detergenti per servizi di pulizia, acqua deionizzata / distillata o altri liquidi acquosi |
| Materiale | Polietilene |
| Mouth Style | Larga |
| Product Type | Tanica erogatrice |
| Sterilità | Non-sterile |