Learn More
Bel-Art™ Scatola da banco per rifiuti in vetro SP Scienceware™
Codice prodotto. 11312204
Cambia vista
Click to view available options
Autoclavabile:
non autoclavabile
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autoclavabile Dimensione della confezione
11312204 non autoclavabile pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11312204 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F246530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.75€
    48.08€ / pezzi 6
    Risparmia 37.67€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rivestita con un sacchetto in polipropilene trasparente con spessore di 2 mil, è ideale per smaltire frammenti di vetro rotti e sversamenti di liquidi. La scatola da banco per rifiuti in vetro Bel Art™ SP Scienceware™ si richiude facilmente per lo smaltimento.
Coated with 2 mil thick, clear polyethylene bag to contain broken glass fragments and spilled liquids. Bel Art™ SP Scienceware™ Disposal Benchtop Carton for Glass is easily closed for disposal.
  • Contenuto 5.5 kg (12 libbre)
  • Confezione piatta e assemblaggio rapido per risparmiare spazio e costi di spedizione
  • Rivestimento interno con sacchetto di polietilene trasparente da 2 mil di spessore per conservare frammenti di vetro e liquidi fuoriusciti
  • Stampa in quattro lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo
  • Recipiente sicuro e resistente alla perforazione per vetri rotti
  • Non qualificato come contenitore DOT
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Colore Red
Dimensioni (L x P x A) 20 x 20 x 25 cm
Autoclavabile non autoclavabile
Include Grafici in quattro lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo)
Da utilizzare con (applicazione) Vetro
Materiale Cartone corrugato
Product Type Safety Container