Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche doppie Spinfin™ SP Scienceware™
Per agitare liquidi in recipienti a fondo sferico dove non è possibile utilizzare altre ancorette magnetiche.
20.25€ - 25.35€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11398713
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™
F37126-0012
0.5 pollici 12.7 mm 0.5 pollici 12.7 mm
20.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11308723
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™
F37126-0001
1 in 25.4 mm 0.75 pollici 19.1 mm
25.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In PTFE
  • Le alette sulla parte superiore e inferiore garantiscono un'agitazione completa
  • Nessun ondeggiamento, posizione mantenuta all'interno del recipiente
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in PTFE omologato di grado FDA, USP classe VI
  • Durevole e inerte
  • Sterilizzabile in autoclave