Learn More
Bel-Art™ Rack per essiccazione piastre di gel per elettroforesi SP Scienceware™
Codice prodotto. 11717684
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11717684 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11717684 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F135950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    122.62€ / pezzi 1
    Risparmia 1.38€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Il robusto rack con telaio ad A mantiene le piastre per elettroforesi in vetro in posizione verticale per un'asciugatura rapida e un accesso pratico
  • Il rack ha dieci posizioni, tra cui tre slot per piastre grandi e doppie, per un'eccellente versatilità di essiccazione e stoccaggio
  • Tutti gli slot sono dotati di supporti in plastica morbida su ciascun lato per ammortizzare le piastre
  • I cuscinetti in gomma sulla base del rack impediscono lo scivolamento
  • Struttura ini acciaio con rivestimento epossidico a forno
  • La larghezza minima delle piastre sostenute è di 16.5 cm (6.5 pollici)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Lab Glassware
Materiale Acciaio rivestito in resina epossidica
Posizioni 10
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre per gel per elettroforesi
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.25 in
Altezza (sistema imperiale) 7.12 pollici
Profondità (sistema imperiale) 7.75 in
Profondità (sistema metrico) 20 cm
Product Type Rack, essiccatura
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Matrice 1 x 10
Larghezza (sistema metrico) 16 cm