Learn More
Bel-Art™ Cellette per dialisi di equilibrio SP Scienceware™
Con viti in acciaio inossidabile che si serrano sulla membrana per dialisi e fungono anche da guarnizione
251.00€ - 305.00€
Specifica
Product Type | Celletta per dialisi |
---|---|
Materiale | Acrilico |
Colore | Trasparente |
Quantità | Confezioni singole |
Da utilizzare con (applicazione) | Le viti in acciaio inossidabile si serrano sulla membrana per dialisi e fungono anche da guarnizione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12733948
|
Bel-Art™
H40261-0000 |
5 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15204091
|
Bel-Art™
H40260-0000 |
1 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- In acrilico trasparente
- Le viti dei fori di riempimento su ciascuna semicavità sono in acciaio inossidabile rivestito in fluoropolimero
- Il volume mostrato corrisponde ad una semicella (doppio per il volume totale della cella)
- Un punto rosso su una metà della cella di equilibrio identifica facilmente le metà altrimenti identiche
Specifica
Celletta per dialisi | |
Trasparente | |
Le viti in acciaio inossidabile si serrano sulla membrana per dialisi e fungono anche da guarnizione |
Acrilico | |
Confezioni singole |