Learn More
Bel Art™ Flacone per lavaggio oculare SP Scienceware™
Codice prodotto. 10226314 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
16 once
33.81 once
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) unitSize
10226314 33.81 once Pezzo
10421935 16 once Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10226314 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F248510000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In caso di emergenza, il tempo è importante. Il tappo oculare incorporato nel flacone per liquido di lavaggio oculare SP Scienceware™ offre un rimedio immediato.
Eye wash bottle built-in eye cup provides immediate care.
Per l'utilizzo con stazioni di lavaggio oculare Bel-Art Scienceware
  • Sono disponibili tre stazioni adatte per tutte le postazioni di lavoro: una stazione singola o doppia con flaconi per lavaggio oculare da 1000 ml (32 once) o una stazione singola con flacone da 500 ml (16 once)
  • Può essere riempito con le ricariche di soluzione Sterile Eye Wash F24879-0032
  • Gli schemi delle istruzioni sul flacone e sulla stazione mostrano come utilizzare il flacone per il lavaggio oculare
  • Le indicazioni sulla stazione sono riportate in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
  • Flaconi vuoti disponibili separatamente
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.81 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore naturale
Portata 1 gpm
Da utilizzare con (applicazione) Per il lavaggio immediato di emergenza in caso di lesioni agli occhi
Altezza (sistema imperiale) 11.62 in
Altezza (sistema metrico) 29.51 cm
Include Tappo oculare incorporato, tappo a scatto, istruzioni multilingue
Materiale LDPE
Mounting Free Standing
Product Type Flacone per il lavaggio degli occhi
Larghezza (sistema imperiale) 3.56 pollici
Larghezza (sistema metrico) 9.04 cm