Learn More
Bel Art™ Stazioni per lavaggio oculare di sicurezza
Codice prodotto. 10149500
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Altezza (sistema imperiale):
13.75 in
15 pollici
Larghezza (sistema imperiale):
17.5 pollici
18 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10149500 1000 ml 15 pollici 17.5 pollici Pezzo
10589801 1000 ml 13.75 in 18 in Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10149500 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F248660000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.70€
    51.07€ / pezzi 1
    Risparmia 11.63€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La stazione di sicurezza per lavaggio oculare SP Scienceware™ è provvista di un tappo oculare incorporato che ne permette l’utilizzo in qualsiasi posizione e offre un'irrigazione oculare efficace ed immediata.
La stazione di sicurezza per lavaggio oculare SP Scienceware™ è provvista di un tappo oculare incorporato che ne permette l’utilizzo in qualsiasi posizione e offre un'irrigazione oculare efficace ed immediata.
  • Sono disponibili tre stazioni adatte per tutte le postazioni di lavoro: una stazione singola o doppia con flaconi per lavaggio oculare da 1000 ml (32 once) o una stazione singola con flacone da 500 ml (16 once)
  • Fornite con flaconi vuoti
  • Gli schemi delle istruzioni sul flacone e sulla stazione mostrano come utilizzare il flacone per il lavaggio oculare
  • Le indicazioni sulla stazione sono riportate in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
  • Dimensioni della stazione singola: 44.5 P x 38 A cm (17 1/2 x 15 pollici); dimensioni della stazione doppia: 45.7 P x 34.9 A cm (18 x 13 3/4 pollici)
  • Bulloneria non inclusa
Tekniske data
Capacità (sistema imperiale) 33.81 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Verde
Portata 1 gpm
Altezza (sistema imperiale) 15 pollici
Altezza (sistema metrico) 38.1 cm
Include Un flacone vuoto da 1000 ml, istruzioni di manutenzione
Materiale LDPE
Mounting Wall
Product Type Stazione singola di lavaggio oculare
Larghezza (sistema imperiale) 17.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 44.45 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.