Learn More
Bel Art™ Stazioni per lavaggio oculare di sicurezza
Codice prodotto. 10589801
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Altezza (sistema imperiale):
13.75 in
15 pollici
Larghezza (sistema imperiale):
17.5 pollici
18 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10589801 1000 ml 13.75 in 18 in Pezzo
10149500 1000 ml 15 pollici 17.5 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10589801 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F248680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.25€
    62.27€ / pezzi 1
    Risparmia 13.98€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
La stazione di sicurezza per lavaggio oculare SP Scienceware™ è provvista di un tappo oculare incorporato che ne permette l’utilizzo in qualsiasi posizione e offre un'irrigazione oculare efficace ed immediata.
La stazione di sicurezza per lavaggio oculare SP Scienceware™ è provvista di un tappo oculare incorporato che ne permette l’utilizzo in qualsiasi posizione e offre un'irrigazione oculare efficace ed immediata.
  • Sono disponibili tre stazioni adatte per tutte le postazioni di lavoro: una stazione singola o doppia con flaconi per lavaggio oculare da 1000 ml (32 once) o una stazione singola con flacone da 500 ml (16 once)
  • Fornite con flaconi vuoti
  • Gli schemi delle istruzioni sul flacone e sulla stazione mostrano come utilizzare il flacone per il lavaggio oculare
  • Le indicazioni sulla stazione sono riportate in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
  • Dimensioni della stazione singola: 44.5 P x 38 A cm (17 1/2 x 15 pollici); dimensioni della stazione doppia: 45.7 P x 34.9 A cm (18 x 13 3/4 pollici)
  • Bulloneria non inclusa
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.81 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Verde
Portata 1 gpm
Altezza (sistema imperiale) 13.75 in
Altezza (sistema metrico) 34.92 cm
Include Due flaconi vuoti da 1000 ml, istruzioni di manutenzione
Materiale LDPE
Mounting Wall
Product Type Stazione doppia per il lavaggio oculare
Larghezza (sistema imperiale) 18 in
Larghezza (sistema metrico) 45.72 cm