Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Codice prodotto. 11322244
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Verde
Da utilizzare con (applicazione):
Pipets up to 2mL
Pipette fino a 10 ml
Pipette fino a 25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11322244 Rosso Pipette fino a 25 ml Pezzo
11302244 Blu Pipets up to 2mL Pezzo
11312244 Verde Pipette fino a 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322244 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F379111025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15€
    29.52€ / pezzi 1
    Risparmia 19.63€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Valvola a rilascio rapido inclusa per velocizzare l'erogazione. I pipettatori Bel Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II sono codificati a colori in base al formato per una facile identificazione.
  • Rotate the knurled thumb wheel to aspirate liquid to the desired volume
  • Apply light pressure to the fast release lever to rapidly dispense
  • Rotate the thumb wheel for gradual dispensing
  • Glass or plastic pipettes are easily inserted into a unique collar with stabilizing fingers for a secure hold
  • Sizes are color coded; can be disassembled for cleaning
Order Info
Pipette vendute separatamente.
Specifica
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Rosso
Monouso Reusable
Da utilizzare con Serologic Pipette
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polipropilene/gomma siliconica
Modello Pipette Pump II
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipettatori a rilascio rapido
Volume (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipette fino a 25 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 ml