Learn More
Bel Art™ Supporti per matracci Flaskup™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11382184
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
55 mm
64 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11382184 64 mm pezzi 3
11372184 55 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382184 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F389512006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    29.84€ / pezzi 3
    Risparmia 11.36€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Leggermente conici sulla parete interna che consente di inserire in un unico supporto una varietà di fiasche a fondo sferico di diverse dimensioni
  • In polipropilene
  • La base larga stabilizza le fiasche per evitare fuoriuscite
  • Le fessure laterali permettono la visione del contenuto della fiasca
  • Le tacche sulla parete laterale consentono di alloggiare tubi o strumenti
  • La resina rinforzata con fibra di vetro aggiunge peso per una maggiore stabilità
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Red
Capacità Flasks (Assorted Sizes)
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiaschi a fondo sferico e conico da 100 ml
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Include Rack Only
Product Type Supporto, fiasca
Diametro (sistema metrico) interno 64 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Larghezza (sistema metrico) 68 mm