Learn More
Bel-Art™ Microancorette magnetiche SP Scienceware™ Flea Spinbar™
Codice prodotto. 11308713
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Forma:
Cilindrico
Ottagonale
Rivestimento:
PTFE
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Forma Rivestimento Dimensione della confezione
11308713 10 mm 3 mm Cilindrico PTFE Pezzo
11398703 7 mm 2 mm Ottagonale PTFE, FDA-grade, USP Class VI Pezzo
11396944 8 mm 1.5 mm Ottagonale PTFE, FDA-grade, USP Class VI Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11308713 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F371190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.55€
    6.27€ / pezzi 1
    Risparmia 0.28€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Particolarmente utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
  • Barra di piccole dimensioni per l'agitazione in vasi quali fiale, microprovette per test e per centrifuga
  • Magnete Alnico incapsulato di grado FDA
  • Rivestimento a basso attrito in PTFE omologato USP di classe VI
  • Durevole e inerte
  • Autoclavabile
Particolarmente utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
Certifications
Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 0.118 pollici
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiale, provette e strumenti per la creazione di gradienti
Lunghezza (sistema imperiale) 0.394 pollici
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 1/conf., 50/scatola
Forma Cilindrico
Tipo Ancoretta