Learn More
Bel-Art™ Setacci cellulari Flowmi™ SP Scienceware™ per puntali per pipette da 1000 ul
Codice prodotto. 15342931
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni maglia:
40 μm
70 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni maglia Dimensione della confezione
15342931 40 μm pezzi 50
15346248 70 μm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15342931 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H136800040
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 μl) prima dell'analisi FLOW e FACS (in attesa di brevetto). I setacci cellulari Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ per puntali per pipette da 1000 ul sono sterili e forniti in due misure di porosità.
  • Provide fast and efficient filtering of small volume samples (up to 1000 μL) prior to FLOW or FACS analysis
  • Preserves volume when filtering small sample volumes
  • Removes cell aggregates and creates uniform single cell suspensions
  • Decreases the potential for clogging of FLOW or FACS instruments by effectively filtering cellular debris
  • Compact tray holds 50 Flowmi Cell Strainers ready for press and fit attachment to tip; features a sliding cover for easy, one-handed use
  • Packaged in a re-sealable bag to maintain sterility when used in laminar flow hood or biohazard hood
  • Sterile, 40 μm or 70 μm porosity
Specifica
Materiale maglia Polyethylene
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Consente una filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 μl) prima di analisi a flusso o FACS™
Include Vassoio compatto
Product Type Setacci cellulari
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali da 1000 μl tra cui Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™, Eppendorf™ e altri
Dimensioni maglia 40 μm