Learn More
Bel-Art™ Righello fluorescente SP Scienceware™
Codice prodotto. 10528731
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10528731 Plastica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10528731 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F133550001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.95€
    19.39€ / pezzi 1
    Risparmia 5.56€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Utile per tutti i lavori fotografici fluorescenti
  • La scala brilla visibilmente quando viene illuminata con luce ultravioletta
  • Questa scala metrica/imperiale è stampata su plastica con un inchiostro rosa fosforescente
  • La scala ha incrementi millimetrici da 0 a 15 cm su un bordo e da 0 a 6 pollici, divisa in unità da 0.0625 pollici sull'altro bordo
  • Per la misurazione della mobilità degli acidi nucleici nei gel
Specifica
Product Type Righello fluorescente
Materiale Plastica