Learn More
Bel-Art™ Fogli in polietilene poroso Fritware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11382224
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
Grossolano
medio
Dimensioni (L x P):
18 x 18 in (46 x 46 cm)
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensioni (L x P) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11382224 medio 18 x 18 in (46 x 46 cm) 1.6 mm Pezzo
15320027 Grossolano 18 x 18 in (46 x 46 cm) 3.2 mm Pezzo
11392224 medio 18 x 18 in (46 x 46 cm) 3.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11382224 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H136385116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    143.15€ / pezzi 1
    Risparmia 5.85€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Forniti con porosità media o grossolana
  • Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
  • Il tipo a porosità media ha una dimensione media dei pori di 70 micron
  • Il tipo a porosità grossolana ha una media di 110 micron
Specifica
Tipo di filtro Microporous Filter
Formato Sheet
Materiale HDPE
Materiale (membrana) Polyethylene
Dimensione del poro 70 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Può essere tagliato, segato, formato, lavorato a macchina e saldato per realizzare elementi speciali realizzati parzialmente o interamente in questo materiale poroso
Porosità medio
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Tipo Porous Polyethylene Sheets
Dimensioni (L x P) 18 x 18 in (46 x 46 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18 in
Larghezza (sistema metrico) 46 cm