Learn More
Bel-Art™ Provette per la diffusione di gas SP Scienceware™
Codice prodotto. 11302234
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
Grossolano
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
11302234 Grossolano pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11302234 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F136910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.85€
    61.61€ / pezzi 4
    Risparmia 14.24€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Per l'inserimento in piccole aperture
  • Raccordo a campana in polietilene ad alta densità con disco Fritware™ a porosità grossolana e sigillato all'estremità più grande per la formazione di bolle di dispersione del gas più piccole
  • Provetta in polietilene a bassa densità con diametro interno di 6.35 mm (0.25 pollici) montata sull'altra estremità
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale HDPE
Tipo Provette per la diffusione di gas
Porosità Grossolano
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in
Lunghezza (sistema metrico) 304.8 mm