Learn More
Bel-Art™ Gel Staining Boxes
Codice prodotto. 17620517
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17620517 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17620517 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F135511001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40€
    23.83€ / pezzi 1
    Risparmia 4.57€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Boxes with snap-fit lids
  • Electrophoresis gels and membranes can be easily stained, destained, fixed and handled in these boxes
  • A drain (with LDPE plug) located below the bottom of box minimizes disturbance of gel during liquid drainage
  • The boxes and covers are unaffected by temperatures from -70°C to +70°C and are resistant to acids, alkalis, and many solvents
  • Material: polymethylpentene or polypropylene
  • Inside dimensions of each box are 12.7 x 12.7 x 5.1 cm deep
  • Liquid capacity: up to 750 mL
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrophoresis Gels and Membranes
Tipo Gel Staining Box
Materiale Polypropylene
Temperatura (sistema imperiale) operativa -94°F to +158°F
Temperatura (sistema metrico) operativa -70°C to +70°C
Volume (sistema imperiale) 25.3 oz.
Volume (sistema metrico) 750 mL
Lunghezza sistema imperiale) interno 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) interno 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) interno 5 in.
Larghezza (sistema metrico) interno 12.7 cm
Depth (English) Interior 2 in.
Diameter (Metric) Inside 5.1 cm