Learn More
Bel-Art™ Anelli di bloccaggio per scatola a guanti SP Scienceware™
Gli anelli regolabili mantengono i guanti in posizione
30.20€ - 34.90€
Specifica
Product Type | Clamping Ring |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Fasten Glove Firmly to Glove Box |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11775084
|
Bel-Art™
H50029-0200 |
Fits 6 in. Circular Port Holes |
34.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11702156
|
Bel-Art™
H50025-0320 |
Fits 8 in. Circular Port Holes |
30.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Per scatole a guanti Techni-Dome™ (codice produttore 500300000) o altre scatole con fori delle porte circolari del diametro corretto
Specifica
Clamping Ring | |
Fasten Glove Firmly to Glove Box |