Learn More
Bel-Art™ Guanti con manica Economy per scatola a guanti SP Scienceware™
Codice prodotto. 11767385
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11767385 9 pezzi 2
11757385 10 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11767385 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H500250546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    311.85€ / pezzi 2
    Risparmia 34.15€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Protezione monopezzo in neoprene incollato contro la penetrazione di liquidi o gas
  • Guanto monopezzo con manica
  • Per scatole a guanti con aperture per guanti da 8 pollici
  • Richiede anelli di bloccaggio (19-821-983) per mantenere i guanti in posizione
  • Venduti in coppie
Specifica
Colore Black
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Bonded Neoprene
Product Type Glove Box Gloves
Size 9