Learn More
Bel-Art™ Guanti con manica Economy per scatola a guanti SP Scienceware™
Codice prodotto. 12398617
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12398617 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12398617 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H500290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    346.59€ / pezzi 1
    Risparmia 68.41€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Compatibili con la scatola a guanti portatile Scienceware o con qualsiasi altra scatola a guanti con porte da 6 pollici
  • Costruzione robusta in neoprene
  • Protezione dalla penetrazione di gas, liquidi o solidi
  • Per l'uso con anello di bloccaggio, numero parte 03-421-102
  • Grandi, misura 10
  • 1 coppia/confezione
Specifica
Colore Black
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Bonded Neoprene
Product Type Glove Box Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 18 mil
Spessore (sistema metrico) 0.4572 mm