Learn More
Bel-Art™ Contacolonie portatile SP Scienceware™
Codice prodotto. 12654647
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD retroilluminato
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
12654647 LCD retroilluminato Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12654647 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378620002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    299.69€ / pezzi 1
    Risparmia 69.31€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Includes
Pennarelli con punta in feltro rosso e nero di lunga durata, batteria al litio da 3 V, custodia protettiva.
Il contacolonie portatile Bel-Art™ SP Scienceware™ facile da utilizzare contrassegna, conta e fornisce un avviso acustico e visivo ad ogni registrazione del conteggio.
  • Conteggio e verifica del conteggio dei campioni rapidi, precisi ed economici
  • Memorizzazione di un massimo di 35 conteggi
  • Verifica dei conteggi dei campioni con conteggio progressivo/alla rovescia
  • Visualizzazione della somma totale di tutte le colonie conteggiate
  • Display retroilluminato per una facile lettura con qualsiasi condizione di luce
  • Allarme acustico disattivabile
  • La funzione di conteggio può essere bloccata per evitare errori durante le pause tra un conteggio e l'altro
  • I pennarelli con punta in feltro inclusi funzionano su plastica o vetro e sono resistenti all'olio e all'acqua; l'inchiostro è rimovibile con alcol etilico
Order Info
È disponibile anche il sistema contacolonie (07-910-022). Pennarelli (07-910-019 e 07-910-020) e batteria (07-910-021) di ricambio venduti separatamente.
Specifications
Product Type Contatore per colonie
Tipo di display LCD retroilluminato
Memoria Memorizza fino a 35 campioni
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) Conta delle colonie di batteri o altri microrganismi coltivati su una piastra di agar
Include Pennarelli a punta in feltro rosso e nero di lunga durata, batteria al litio da 3V, custodia protettiva